Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Di(2-ethylhexyl)phthalat, Di-iso-octylphthalat, DOP, DEHP, Phthalsäuredi(2-ethylhexyl)ester, Diisooctylphthalat, 1,2-Benzoldicarbonsäuredi(2-ethylhexyl)ester
C16173000
EHERC16173000EA 42 EUR
EHERC16173000
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Molecular Weight: 390,56 g/mol
Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009493
CAS-Nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8538f5b87da42d0456afcf02ecf7ed2073d3f6e4&vid=fe0df8cf0e9a1b142fe7092d43e1374cc2b50d6e&prid=web&clid=SAPDAM