Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4]
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Bis(2-ethylhexyl) phthalate-[ring-²H₄]
C16173010
EHERC16173010EA 204 EUR
EHERC16173010
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4]
Bis(2-ethylhexyl)phthalat-[Ring-D4]
Formel: C₂₄H₃₄D₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143759
CAS-Nummer: 93951-87-2