Di-n-octylphthalat
Lieferant: EHRENSTORFER
C16175000
EHERC16175000EA
42
EUR
EHERC16175000
Di-n-octylphthalat
Di-n-octylphthalat
Formel:
C₂₄H₃₈O₄ Molecular Weight: 390,56 g/mol |
MDL:
MFCD00015292 CAS-Nummer: 117-84-0 EINECS: 204-214-7 |