Phthalsäureanhydrid

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureanhydrid

C16183000
EHERC16183000EA 44 EUR
EHERC16183000
Phthalsäureanhydrid
Phthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₄O₃
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131 °C
Dichte: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 151 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005918
CAS-Nummer: 85-44-9
EINECS: 201-607-5
UN: 2214
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07457

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR