Phthalimid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1,2-Benzoldicarbonsäureimid, Phthalsäureimid
C16190000
EHERC16190000EA 43 EUR
EHERC16190000
Phthalimid
Phthalimid
Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 366 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 234…238 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005881
CAS-Nummer: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529