2-Picolin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 2-Methylpyridin, α-Picolin

C16201500
EHERC16201500EA 40 EUR
EHERC16201500
2-Picolin
2-Picolin
Formel: C₆H₇N
Molecular Weight: 93.13 g/mol
Siedepunkt: 129,5
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 28
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006332
CAS-Nummer: 109-06-8
EINECS: 203-643-7
UN: 2313
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07554

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR