Kupfer(II)phthalocyanin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
[29H,31H-Phthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]Kupfer, CuPc, Phthalocyanin-Kupfer(II)-Komplex, Phthalocyaninblau, Tetrabenzo-5,10,15,20-diazaporphyrinphthalocyanin, Pigment Blue 15, Kupfer-Phthalocyanin, Heliogenblau B
C16206500
EHERC16206500EA
97
EUR
EHERC16206500
Kupfer(II)phthalocyanin
Copper(II) phthalocyanine
Formel:
C₃₂H₁₆CuN₈ Molecular Weight: 576,08 g/mol Schmelzpunkt: 480 °C |
MDL:
MFCD00010719 CAS-Nummer: 147-14-8 EINECS: 205-685-1 Merck Index: 12,02584 |