Piperazin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Diethylendiamin

C16220400
EHERC16220400EA 72 EUR
EHERC16220400
Piperazin
Piperazin
Formel: C₄H₁₀N₂
Molecular Weight: 86,14 g/mol
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 13,07545

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR