Piperonylbutoxid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
C16240000
EHERC16240000EA 65 EUR
EHERC16240000
Piperonylbutoxid
Piperonylbutoxid
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molecular Weight: 338,44 g/mol
MDL: MFCD00005842
CAS-Nummer: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 3082
ADR: 9,III