Polymyxin B-Sulfat
Lieferant: EHRENSTORFER
C16283000
EHERC16283000EA
64
EUR
EHERC16283000
Polymyxin B-Sulfat
Polymyxin B sulphate
Formel:
C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄ |
MDL:
MFCD00131991 CAS-Nummer: 1405-20-5 |