Kaliumcyanat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Cyansäure Kaliumsalz
C16285300
EHERC16285300EA 92 EUR
EHERC16285300
Kaliumcyanat
Kaliumcyanat
Formel: CKNO
Molecular Weight: 81,12 g/mol
Schmelzpunkt: 315…316 °C
Dichte: 2,056 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011411
CAS-Nummer: 590-28-3
EINECS: 209-676-3
Merck Index: 12,07788