Prednisolon

Lieferant: EHRENSTORFER

C16286500
EHERC16286500EA 54 EUR
EHERC16286500
Prednisolon
Prednisolon
Formel: C₂₁H₂₈O₅
Siedepunkt: 571 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 246 °C
Dichte: 1,212 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003649
CAS-Nummer: 50-24-8
EINECS: 200-021-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR