2,6,10,14-Tetramethylpentadecan

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Pristan

C16288100
EHERC16288100EA 43 EUR
EHERC16288100
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
2,6,10,14-Tetramethylpentadecan
Formel: C₁₉H₄₀
Molecular Weight: 268.53 g/mol
Siedepunkt: 296
Dichte: 0.7845 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008952
CAS-Nummer: 1921-70-6
EINECS: 217-650-8
Merck Index: 12,07932

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR