Procain Hydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
2-Diethylaminoethyl 4-aminobenzoate hydrochloride
C16289500
EHERC16289500EA
76
EUR
EHERC16289500
Procain Hydrochlorid
Procain Hydrochlorid
Formel:
C₁₃H₂₁ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD00013000 CAS-Nummer: 51-05-8 EINECS: 200-077-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |