1,3-Propandiol

Lieferant: EHRENSTORFER

C16405300
EHERC16405300EA 29.44 EUR
EHERC16405300
1,3-Propandiol
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR