Calciumpropionat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Propionsäure Calciumsalz, Calciumdipropionat
C16493100
EHERC16493100EA 34 EUR
EHERC16493100
Calciumpropionat
Calciumpropionat
Formel: (CH₃CH₂COO)₂Ca
Schmelzpunkt: > 300 °C
MDL: MFCD00036137
CAS-Nummer: 4075-81-4
EINECS: 223-795-8
Merck Index: 13,01703