Methylpropionat

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Propanoic acid methyl ester

C16493600
EHERC16493600EA 43 EUR
EHERC16493600
Methylpropionat
Methylpropionat
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 79,7
Schmelzpunkt: –87 °C
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009306
CAS-Nummer: 554-12-1
EINECS: 209-060-4
UN: 1248
Merck Index: 12,06191

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR