Propiononitril
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Propionsäurenitril, Cyanethan
C16494000
EHERC16494000EA 32 EUR
EHERC16494000
Propiononitril
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molecular Weight: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012