Propylencarbonat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C16527000
EHERC16527000EA 32 EUR
EHERC16527000
Propylencarbonat
Propylencarbonat
Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 241…242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48,8 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1