4-Propylphenol
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: p-Propylphenol, 4-n-Propylphenol
C16530240
EHERC16530240EA 47 EUR
EHERC16530240
4-Propylphenol
4-Propylphenol
Formel: C₉H₁₂O
Molecular Weight: 136,19 g/mol
Siedepunkt: 232 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 24 °C
Dichte: 1,0091 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00002395
CAS-Nummer: 645-56-7
EINECS: 211-446-2
UN: 3145
ADR: 8,III