Pyrazinamid
Lieferant: EHRENSTORFER
C16608000
EHERC16608000EA 38 EUR
EHERC16608000
Pyrazinamid
Pyrazinamid
Formel: C₅H₅N₃O
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188…191 °C
MDL: MFCD00006132
CAS-Nummer: 98-96-4
EINECS: 202-717-6
Merck Index: 12,08140