Pyridin-[D5]

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Pyridine-[²H₅]

C16646100
EHERC16646100EA 60 EUR
EHERC16646100
Pyridin-[D5]
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84,06 g/mol
Siedepunkt: 114,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR