D(+)-Raffinose Pentahydrat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Melitose Pentahydrat, Melitriose Pentahydrat, Gossypose Pentahydrat
C16806000
EHERC16806000EA 40 EUR
EHERC16806000
D(+)-Raffinose Pentahydrat
D(+)-Raffinose Pentahydrat
Formel: C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O
Molecular Weight: 594.52 g/mol
Schmelzpunkt: 80
Dichte: 1.516 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071590
CAS-Nummer: 17629-30-0
EINECS: 208-146-9
Merck Index: 12,08279