D(-)-Ribose

Lieferant: EHRENSTORFER

C16813700
EHERC16813700EA 34 EUR
EHERC16813700
D(-)-Ribose
D(-)-Ribose
Formel: C₅H₁₀O₅
Molecular Weight: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Schmelzpunkt: 90…95 °C
Dichte: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135453
CAS-Nummer: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR