Salicylsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

C16903500
EHERC16903500EA 39 EUR
EHERC16903500
Salicylsäure
Salicylsäure
Formel: (HO)C₆H₄CO₂H
Siedepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Dichte: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002439
CAS-Nummer: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR