Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on)
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
C16916000
EHERC16916000EA
235
EUR
EHERC16916000
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-on)
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Formel:
C₁₀H₈O₄ Molecular Weight: 192,1681 g/mol |
MDL:
MFCD00006872 CAS-Nummer: 92-61-5 EINECS: 202-171-9 |