DL-Serin

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: (±)-2-Amino-3-hydroxypropionsäure, H-DL-Ser-OH, (±)-Serin

C16935700
EHERC16935700EA 97 EUR
EHERC16935700
DL-Serin
DL-Serin
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Siedepunkt: 395 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 243…244 °C
Dichte: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064223
CAS-Nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR