1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 1-Hydroxy-4-(p-tolylamino)anthracene-9,10-dione
C16971330
EHERC16971330EA 103 EUR
EHERC16971330
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
1-Hydroxy-4-(p-toluidino)-9,10-anthrachinon
Formel: C₂₁H₁₅NO₃
Molecular Weight: 329,3500 g/mol
MDL: MFCD00019148
CAS-Nummer: 81-48-1
EINECS: 201-353-5