Sorbinsäure
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: (E,E)-2,4-Hexadiensäure, trans,trans-2,4-Hexadiensäure, (2E,4E)-2,4-Hexadiensäure, 2,4-Hexadiensäure
C16971500
EHERC16971500EA 28.49 EUR
EHERC16971500
Sorbinsäure
Sorbinsäure
Formel: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
Molecular Weight: 112,13 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…135 °C
Dichte: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 127 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002703
CAS-Nummer: 110-44-1
EINECS: 203-768-7
Merck Index: 13,08793
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=440c50b4fc52d9ff0b52afa7ba596c860f95e0e7&vid=f9b0ff409010208781696e9ca3314c02aaf1af36&prid=web&clid=SAPDAM