Kaliumsorbat
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Sorbinsäure Kaliumsalz, trans,trans-2,4-Hexadiensäure Kaliumsalz, Kalium-(E,E)-2,4-hexadienoat, Kalium Sorbicum
C16972000
EHERC16972000EA
34
EUR
EHERC16972000
Kaliumsorbat
Kaliumsorbat
Formel:
CH₃CH=CHCH=CHCOOK Molecular Weight: 150,22 g/mol Schmelzpunkt: 270 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016546 CAS-Nummer: 24634-61-5 EINECS: 246-376-1 Merck Index: 13,07756 |