Butylstearat

Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung

Synonyme: Stearinsäurebutylester, Butyloctadecanoat

C16974300
EHERC16974300EA 48 EUR
EHERC16974300
Butylstearat
Butylstearat
Formel: C₂₂H₄₄O₂
Molecular Weight: 340,59 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 21 °C
Dichte: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026669
CAS-Nummer: 123-95-5
EINECS: 204-666-5
Merck Index: 13,01589

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR