Diethylsuccinat

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester

C16985300
EHERC16985300EA 44 EUR
EHERC16985300
Diethylsuccinat
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR