Dimethylsuccinat
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Bernsteinsäuredimethylester, 1,4-Butandisäuredimethylester
C16985500
EHERC16985500EA 43 EUR
EHERC16985500
Dimethylsuccinat
Dimethylsuccinat
Formel: C₆H₁₀O₄
Molecular Weight: 146,14 g/mol
Siedepunkt: 200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…19 °C
Dichte: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008466
CAS-Nummer: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038