Sudan I

Lieferant: EHRENSTORFER

C16986101
EHERC16986101EA 94 EUR
EHERC16986101
Sudan I
Sudan I
Formel: C₁₆H₁₂N₂O
Siedepunkt: 444 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 135 °C
Dichte: 1,119 g/cm³ (151 °C)
MDL: MFCD00003911
CAS-Nummer: 842-07-9
EINECS: 212-668-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR