Sudan IV
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C16986104
EHERC16986104EA 94 EUR
EHERC16986104
Sudan IV
Sudan IV
Formel: C₂₄H₂₀N₄O
Schmelzpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003893
CAS-Nummer: 85-83-6
EINECS: 201-635-8
Merck Index: 12,08538