Sudanschwarz B
Lieferant: EHRENSTORFER
C16986110
EHERC16986110EA 103 EUR
EHERC16986110
Sudanschwarz B
Sudanschwarz B
Formel: C₂₉H₂₄N₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006919
CAS-Nummer: 4197-25-5
EINECS: 224-087-1