Sudanrot G
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
1-[(2-Methoxyphenyl)azo]-2-naphthol
C16986127
EHERC16986127EA
48
EUR
EHERC16986127
Sudanrot G
Sudanrot G
Formel:
C₁₇H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 278,31 g/mol Schmelzpunkt: 225 °C |
MDL:
MFCD00046377 CAS-Nummer: 1229-55-6 EINECS: 214-968-9 |