Sulfachlorpyridazin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Amino-N-(6-chloropyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
C16990100
EHERC16990100EA 51 EUR
EHERC16990100
Sulfachlorpyridazin
Sulfachlorpyridazin
Formel: C₁₀H₉ClN₄O₂S
Molecular Weight: 284,7221 g/mol
MDL: MFCD00057371
CAS-Nummer: 80-32-0
EINECS: 201-269-9