Sulfamethoxypyridazin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulphonamide
C16998150
EHERC16998150EA 51 EUR
EHERC16998150
Sulfamethoxypyridazin
Sulfamethoxypyridazin
Formel: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Molecular Weight: 280,3 g/mol
MDL: MFCD00057372
CAS-Nummer: 80-35-3
EINECS: 201-272-5