Sulfolan
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiacyclopentan-1,1-dioxid, Tetrahydrothiophen-1,1-dioxid, Tetramethylensulfon
C17008500
EHERC17008500EA
54
EUR
EHERC17008500
Sulfolan
Sulfolan
Formel:
C₄H₈O₂S Molecular Weight: 120,17 g/mol |
MDL:
MFCD00005484 CAS-Nummer: 126-33-0 EINECS: 204-783-1 |