2,4,5-T (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure)
Lieferant: EHRENSTORFER
C17100000
EHERC17100000EA 67 EUR
EHERC17100000
2,4,5-T (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure)
2,4,5-T (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure)
Formel: C₈H₅Cl₃O₃
Molecular Weight: 255.48 g/mol
MDL: MFCD00004301
CAS-Nummer: 93-76-5
EINECS: 202-273-3