2,4,5-T-2-Ethylhexylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure-2-ethylhexylester)
Lieferant: EHRENSTORFER
C17110000
EHERC17110000EA
53
EUR
EHERC17110000
2,4,5-T-2-Ethylhexylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure-2-ethylhexylester)
2,4,5-T-2-Ethylhexylester (2,4,5-Trichlorphenoxyessigsäure-2-ethylhexylester)
Formel:
C₁₆H₂₁Cl₃O₃ Molecular Weight: 367.7 g/mol |
CAS-Nummer:
1928-47-8 EINECS: 217-675-4 |