Dimethylterephthalat

Lieferant: EHRENSTORFER

C17322000
EHERC17322000EA 61 EUR
EHERC17322000
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR