α-Terpinen

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: p-Mentha-1,3-dien

C17322320
EHERC17322320EA 90 EUR
EHERC17322320
α-Terpinen
α-Terpinen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136.24 g/mol
Siedepunkt: 173
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0.834 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00001534
CAS-Nummer: 99-86-5
EINECS: 202-795-1
UN: 2319
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR