Tetrabutylzinn

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Tetra-n-butylzinn, Tetrabutylstannan

C17328000
EHERC17328000EA 42 EUR
EHERC17328000
Tetrabutylzinn
Tetrabutylzinn
Formel: C₁₆H₃₆Sn
Molecular Weight: 347,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009422
CAS-Nummer: 1461-25-2
EINECS: 215-960-8
UN: 2788
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR