2,3,4,5-Tetrachloranilin
Lieferant: EHRENSTORFER
C17330400
EHERC17330400EA 597 EUR
EHERC17330400
2,3,4,5-Tetrachloranilin
2,3,4,5-Tetrachloranilin
Formel: C₆H₃Cl₄N
Molecular Weight: 230,91 g/mol
CAS-Nummer: 634-83-3
EINECS: 211-216-1
UN: 1648
ADR: 3,II