2,3,5,6-Tetrachloranilin

Lieferant: EHRENSTORFER

C17330600
EHERC17330600EA 34 EUR
EHERC17330600
2,3,5,6-Tetrachloranilin
2,3,5,6-Tetrachloranilin
Formel: C₆H₃Cl₄N
Molecular Weight: 230,91 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007659
CAS-Nummer: 3481-20-7
EINECS: 222-461-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR