1,2,3,4-Tetrachlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17353400
EHERC17353400EA 35 EUR
EHERC17353400
1,2,3,4-Tetrachlorbenzol
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 254 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000538
CAS-Nummer: 634-66-2
EINECS: 211-214-0