1,2,3,5-Tetrachlorbenzol
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
C17353500
EHERC17353500EA 80 EUR
EHERC17353500
1,2,3,5-Tetrachlorbenzol
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54 °C
Dichte: 1,858 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000543
CAS-Nummer: 634-90-2
EINECS: 211-217-7