1,2,4,5-Tetrachlorbenzol

Lieferant: EHRENSTORFER

C17354500
EHERC17354500EA 38 EUR
EHERC17354500
1,2,4,5-Tetrachlorbenzol
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Formel: C₆H₂Cl₄
Molecular Weight: 215,89 g/mol
Siedepunkt: 246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136 °C
Dichte: 1,732 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000549
CAS-Nummer: 95-94-3
EINECS: 202-466-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR